Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Micro Kit and Accessories
WHEATON standard taper Clear-Seal™ grease-free joints provide smooth, unground surfaces, which seal without grease and reduce seizing and contamination from grease
Marque: DWK Life Sciences 123753
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Appareils pour une large gamme d’expériences de chimie organique à un prix inférieur à celui de l’achat séparé des composants
- Les joints Clear-Seal™ peuvent remplacer les unités rodées dans n’importe quelle application et offrir d’autres avantages importants par rapport aux joints rodés
- Supérieurs dans les applications sous vide et radioactives
- Les surfaces lisses résistent à la contamination
- Le nettoyage est simple et minutieux
- Interchangeables avec les joints rodés
- Tous les changements chimiques et les échelles du thermomètre restent visibles à travers les joints
- Les joints Clear-Seal n’ont jamais été affaiblis par le broyage et sont formés à partir d’une tubulure murale spéciale plus lourde que la tubulure murale standard pour une plus grande résistance
- Fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33 conforme aux exigences ASTM E 438, type I, classe A
- Les joints Clear-Seal sont fabriqués selon les dimensions coniques standard américaines et peuvent être utilisés de manière interchangeable avec n’importe quel joint rodé conique standard
Spécification
Micro kit Wheaton | |
Joints Clear-Seal™ 19/22 | |
Adaptateur de connexion |