Learn More
DWK Life Sciences Flacon M-T File™ et accessoires Wheaton™
Pour un stockage compact et organisé des échantillons
Marque: DWK Life Sciences 228778
190.90 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour un stockage compact et organisé des échantillons
- Stocke les flacons dans un boîtier en polystyrène transparent
- Les inserts et les cloisons en mousse assurent la protection
- Avec carte d’indexation alphanumérique pour identification
- Cartes indexée et partitions également disponibles séparément
Spécification
Transparent | |
Stockage et transport des flacons | |
Boîtier à charnières en PS transparent, partitions, inserts en mousse et carte d’indexation alphanumérique | |
M-T Vial File |
PS | |
Flacons 60 x 2 ml | |
60 | |
6/boîte |