Learn More
DWK Life Sciences Bouchon lyophilisé Wheaton™ : Bouchon de lyophilisation 3-Leg
Très faible adsorption des conservateurs présents dans des solutions parentérales aqueuses. Disponible en types 2 pieds, 3 pieds et Igloo.
Marque: DWK Life Sciences W224100-407
480.39 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Démontre un très faible taux d’adsorption de l’humidité
- Autoclavables
Spécification
1,3cm | |
Lyophilisation | |
Oui | |
Caoutchouc de bromobutyle |
2cm | |
Duromètre 46 | |
Gris | |
Bouchon de lyophilisation à 3 pattes |