Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ LVI™ avec bouchon serti
Les flacons en verre transparent ou ambré en une seule pièce de 0,3 ml éliminent les fuites et l’évaporation
246.00€ - 303.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 0,3 ml |
Volume (impérial) | 0,1 dr. |
Hauteur (métrique) | 32 mm |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12653385
|
DWK Life Sciences
225328 |
Bouchon à vis | Ambré |
275.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12643385
|
DWK Life Sciences
225326 |
Bouchon à vis | transparent |
261.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12633385
|
DWK Life Sciences
225221-01 |
Bouchon à sertir | Ambré |
303.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12623385
|
DWK Life Sciences
225220-01 |
Bouchon à sertir | Transparent |
246.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Un insert conique de 300 μl est fusionné dans un flacon de 12 × 32 mm, assurant que l’échantillon est scellé par un bouchon et des septa.
- Le flacon présente un volume résiduel pouvant être aussi faible que 4 μl, en fonction du solvant, du style d’aiguille et du réglage de profondeur de l’échantillonneur automatique
- Compatible avec des échantillonneurs automatiques utilisant des flacons de 12 dia. ext. × 32 mm de haut
- Un léger évasement en haut de l’insert fournit une plus grande zone cible d’aiguille
- Les inserts et flacons transparents sont fabriqués à partir de verre borosilicaté ASTM™ de classe I
- Les flacons ambrés sont fabriqués en verre borosilicaté ASTM de type I
- Avec une pastille de marquage en céramique blanche pour faciliter l’identification des échantillons
Spécification
12 mm | |
0,3 ml | |
32 mm | |
Flacon LVI™ |
Verre borosilicaté | |
0,1 dr. | |
ASTM, type I, classe A |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ LVI™ avec bouchon serti