Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PP naturel à col étroit anti-fuites Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
0,13 oz., 4 ml
0,3 oz., 8 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
16,9 oz., 500 ml
2,02 oz., 60 ml
33,81 oz., 1000 ml
4,22 oz., 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Taille du bouchon:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Diamètre (impériale):
0,62 in
0,98 in
1,25 in
1,33 in
1,96 in
2,4 in
2,83 in
3,58 in
Hauteur (impériale):
1,49 in
1,69 in
2,2 in
2,71 in
3,3 in
3,97 in
5,07 in
6,73 in
8,26 in
Description
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme.
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
- Boîte pratique
Spécification
Spécification
Capacité | 1,01 oz., 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 1,25 in |
Comprend | Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte |
Matériau | PP |
Conditionnement | Confort |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Bouche | Étroit |