Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
75.65€ - 197.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | HDPE |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité | Hauteur (métrique) | Finition de col | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Hauteur (métrique) | Finition de col | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10613703
|
DWK Life Sciences
209041 |
0,1 oz., 4 ml | 38 mm | 13-425 | 1,4 in |
96.70€
72 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10244732
|
DWK Life Sciences
209043 |
0,3 oz., 8 ml | 43 mm | 20-410 | 1,69 in |
79.20€
72 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10465052
|
DWK Life Sciences
209044 |
0,5 oz., 15 ml | 56 mm | 20-410 | 2,2 in |
75.65€
72 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10729864
|
DWK Life Sciences
209045 |
1 oz, 30 ml | 69 mm | 20-410 | 2,71 in |
102.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10041452
|
DWK Life Sciences
209046 |
2 oz., 60 ml | 84 mm | 20-410 | 3,3 in |
114.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10366612
|
DWK Life Sciences
209047 |
4,2 oz., 125 ml | 101 mm | 24-410 | 3,9 in |
147.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10284872
|
DWK Life Sciences
209048 |
8,45 oz., 250 ml | 129 mm | 24-410 | 5,07 in |
195.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10653703
|
DWK Life Sciences
209049 |
17 oz., 500 ml | 171 mm | 28-410 | 6,73 in |
197.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10306712
|
DWK Life Sciences
209050 |
32 oz., 1000 ml | 210 mm | 38-430 | 8,2 in |
178.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme
.
- Col étroit
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Les bouchons fixés demeurent serrés pendant longtemps
- Boîte pratique
Spécification
Naturel | |
ISO 9001 | |
Bouchon à vis |
HDPE | |
Polypropylène |