Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Spray Bottles
Code produit. 12483701
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
35 mL
60 mL
Wheaton Spray Bottle made of white LDPE
  • Flacon en PEBD blanc (PE basse densité)
  • Comprend un flacon, une pointe d’atomiseur, un tube plongeur et un bouchon à vis
  • Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2,02 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 mL
Capacité (impériale) 2,02 oz.
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 1,06 x 2,08 x 4,25 po (27 x 53 x 108mm)
Comprend Flacon, pointe d’atomiseur, tube plongeur et bouchon à vis
Matériau PEBD
Longueur (métrique) 27mm
Largeur (métrique) 53mm
Hauteur (métrique) 108 mm
Type de produit Flacon pulvérisateur
Largeur (impériale) 2,08 in
Longueur (impériale) 1,06 in
Hauteur (impériale) 4,25 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 18-410 mm
Type de bouchon Bouchon à vis