Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
15 ml, 0,51 oz.
15 ml, 0,51 oz
15 ml, 0,51 oz.
30 ml, 1,01 oz.
3 ml, 0,1 oz.
3 ml, 0,1 oz
6 ml, 0,2 oz.
6 ml, 0,2 oz
7 ml, 0,24 oz.
7 ml, 0,24 oz.
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Conditionnés en boîte de 100 et de 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes compte-gouttes ou les bouchons peuvent être achetés séparément
Spécification
Spécification
Capacité | 30 ml, 1,01 oz. |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 1,22 in |
Matériau | PEBD |
Quantité | 100/boîte |
Closure Included | Non |
Autoclavable | Non autoclavable |
Hauteur (métrique) | 70 mm |