Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
10 ml, 0,34 oz.
10 ml, 0,34 oz
15 ml, 0,51 oz.
30 ml, 1,01 oz.
3 ml, 0,1 oz.
60 ml , 2,03 oz.
6 ml, 0,2 oz.
7 ml, 0,24 oz.
7 ml, 0,24 oz
Taille du bouchon:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
15-415 mm
20-410 mm
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Description
- Le PEBD blanc aide à protéger les échantillons sensibles aux UV
- Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Order Info
Les pointes et bouchons compte-gouttes doivent être commandés séparément.
Specifications
Specifications
Capacité | 10 ml, 0,34 oz |
Capacité (métrique) | 10 mL |
Capacité (impériale) | 0,34 oz. |
Couleur | Blanc |
Diamètre (impériale) | 1 in |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 1000/carton |
Quantité | 1000/carton |
Closure Included | Non |
Autoclavable | Non autoclavable |
Show More |