Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Code produit. 12466171
Click to view available options
Capacité:
10 ml, 0,34 oz.
10 ml, 0,34 oz
15 ml, 0,51 oz.
30 ml, 1,01 oz.
3 ml, 0,1 oz.
60 ml , 2,03 oz.
6 ml, 0,2 oz.
7 ml, 0,24 oz.
7 ml, 0,24 oz
Taille du bouchon:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
15-415 mm
20-410 mm
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Excellente résistance chimique
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conditionnés en boîte de 100 et de 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes et bouchons compte-gouttes doivent être commandés séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 ml, 0,2 oz.
Capacité (métrique) 6 ml
Capacité (impériale) 0,2 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,66 in
Matériau PEBD
Nb par paquet 100/boîte
Quantité 100/boîte
Closure Included Non
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 42 mm
Hauteur (impériale) 1,65 in
Matériau du bouchon Propionate d’acétate de cellulose
Taille du bouchon 13-425 mm
Diamètre (métrique) 17 mm