Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Code produit. 10092923
Click to view available options
Capacité:
15 ml, 0,51 oz.
15 ml, 0,51 oz
15 ml, 0,51 oz.
30 ml, 1,01 oz.
3 ml, 0,1 oz.
3 ml, 0,1 oz
6 ml, 0,2 oz.
6 ml, 0,2 oz
7 ml, 0,24 oz.
7 ml, 0,24 oz.
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Flacon en LDPE naturel fabriqué selon des normes strictes de contrôle qualité afin de garantir le meilleur produit pour votre application.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conditionnés en boîte de 100 et de 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes compte-gouttes ou les bouchons peuvent être achetés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 30 ml, 1,01 oz.
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1,01 oz.
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 1,22 in
Matériau PEBD
Quantité 100/boîte
Closure Included Non
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Hauteur (impériale) 2,76 in
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 32 mm