Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Safety-Coated Bottles
Code produit. 12412541
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
1000 mL
Use as media or reagent bottle
Revêtement en plastisol pour plus de sécurité
  • En verre borosilicaté transparent
  • Bouchon à vis blanc de 45 mm en PP fixé
  • Bague anti-goutte, pour éliminer les gouttes
  • Autoclavables
  • Bouchons à code couleur disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 33,8 oz, 1 000 ml
Capacité (métrique) 1000 mL
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 3,97 in
Comprend Bague d’étanchéité intérieure en forme de cale et bague anti-goutte en PP
Matériau Verre borosilicaté
Couleur de bouchon Blanc
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 233 mm
Hauteur (impériale) 9,17 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 101 mm
Type de bouchon Bouchon à vis