Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Wheaton™ Lab 45 avec bouchon fixé
Code produit. 12492531
Click to view available options
Capacité:
17 oz, 500 ml
33,8 oz., 1000 ml
67,62 oz, 2 000 ml
8,45 oz, 250 ml
Diamètre (impériale):
2,75 in
3,38 in
3,97 in
5,39 in
Couleur de bouchon:
Blanc
Hauteur (impériale):
5,66 in
7,32 in
9,17 in
10,5 in
Flacons gradués avec bouchon fixé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 67,62 oz, 2 000 ml
Capacité (métrique) 2000 mL
Capacité (impériale) 67,62 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 5,39 in
Comprend Bague anti-goutte et bouchon à vis
Matériau Verre borosilicaté
Couleur de bouchon Blanc
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 267 mm
Hauteur (impériale) 10,5 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 137 mm
Type de bouchon Bouchon à vis