Learn More
DWK Life Sciences Bouchons I-LOC Wheaton™
Éliminent la nécessité d’utiliser d’un joint en aluminium et d’un bouchon en caoutchouc distincts
Marque: DWK Life Sciences 240676-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Éliminent la nécessité d’utiliser d’un joint en aluminium et d’un bouchon en caoutchouc distincts
- Bouchons en PP
- Bouchons en bromobutyle gris
Spécification
Bromobutyle | |
PP | |
Bouchon à vis | |
Flacons à vis 20-400 |
blanc, Gris | |
Autoclavable | |
20 mm |