Learn More
DWK Life Sciences Connecteur de tuyau Wheaton™
Raccord sans graisse pour condenseurs et connexion à un vide
Marque: DWK Life Sciences 962515
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour l’extraction continue des analytes
- Toutes les pièces mouillées sont en TFE
- Dévisser pour débrancher, laisser le tuyau fixé
- Dia. ext. de la plus petite dentelure : 0,375 po (9,5 mm)
Spécification
USP type I, ASTM E438, type I, classe A | |
PTFE | |
13-425 GPI |
Connecteur pour tuyau | |
Pour l’extraction continue d’analytes et les micro appareils d’extraction de Soxhlet |