Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Autosampler Vials: Screw Thread
Manufactured from clear Type I borosilicate glass
62.25€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 23 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Nbre par carton | 100 |
Type de base | Rond |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Hauteur (métrique) | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Hauteur (métrique) | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15330254
|
DWK Life Sciences
W225284 |
10 mL | Transparent | 46 mm | 1,81 in |
62.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Screw thread finish eliminates the need for crimping tools
- Accepts 18mm screw thread closures with septa
Spécification
23 mm | |
100 | |
Bouchon à vis | |
18 mm |
Verre borosilicaté | |
Rond | |
100/boîte |