Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Verre transparent, sans bouchon
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
33-430 mm
38-430 mm
Description
- Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
- Parois épaisses pour prévenir la casse
- Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
- La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
- Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
- Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
- Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
Spécification
Spécification
Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (impériale) | 2,63 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | USP type 1 |
Graduated | Oui |
Hauteur (métrique) | 148 mm |
Hauteur (impériale) | 5,82 in |