Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de coloration en verre pour 50 lames Wheaton™
Contient jusqu’à 50 lames à l’horizontale
Marque: DWK Life Sciences 900402
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîte et couvercle en verre sodocalcique
- Dimensions : 3,25 (L) × 7,875 (W) × 4,125 po. (H) (80 × 200 × 105 mm)
- Ne se ternissent pas, résistent à la plupart des solutions de coloration
- Contient jusqu’à 50 lames à l’horizontale
- La poignée à charnière facilite l’insertion et le retrait des lames
Spécification
Oui | |
Couvercle | |
Couvercle |
Verre sodocalcique | |
Boîte à coloration en verre pour 50 lames |