Learn More
DWK Life Sciences Flacons à sérum en verre Wheaton™
Les flacons à sérum gradués sont fabriqués à partir de verre borosilicaté WHEATON 400 conforme aux exigences USP de type I
307.00€
Especificaciones
Couleur | transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Flacon à sérum |
Código de producto | Marca | Capacité (métrique) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacité (métrique) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10542362
|
DWK Life Sciences
223952 |
500 ml |
307.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
WHEATON™ Glass Serum Bottles are ideal for long term sample storage and drug containers.
- Les graduations élevées indiquent des capacités approximatives en millilitres
- Accepte les bouchons et joints standard
Especificaciones
transparent | |
Verre borosilicaté | |
Flacon à sérum |