Learn More
DWK Life Sciences Flacons à échantillons en verre Wheaton™ avec bouchons à feuille de métal
Marque: DWK Life Sciences 225081
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Feuille métallique | |
12 mm | |
2 mL | |
À vis | |
PP | |
38 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | |
Utilisé pour le stockage et le transport des flacons | |
0,5 dr. | |
Bouchon à vis | |
ASTM type I, classe A, USP type I |