Learn More
DWK Life Sciences Récipients de culture à rouleaux en verre Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
2000 mL
46,66 oz., 1380 ml
46,66 oz, 1 380 ml
59,51 oz., 1760 ml
59,51 oz, 1 760 ml
Matériau du bouchon:
PP
Phénolique
Couleur de bouchon:
Blanc
Noir
Hauteur (impériale):
9,44 in
10,62 in
11,22 in
Description
En verre borosilicaté, spécialement sélectionné pour une grande clarté optique, surface intérieure lisse et absence d’imperfections — conformes aux tolérances de fabrication très strictes.
- Le col effilé (dia. int. nominal de 29 mm) est facile à nettoyer
- Livrés avec des bouchons à vis phénoliques noirs 38-145 à jupe profonde avec revêtements en caoutchouc styrène-butadiène
- Les flacons et les bouchons sont autoclavables
- Non stériles
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Capacité | 46,66 oz, 1 380 ml |
Capacité (métrique) | 1380 mL |
Capacité (impériale) | 46,66 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 4,3 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 240 mm |
Hauteur (impériale) | 9,44 in |
Matériau du bouchon | PP |