Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extractors For Soxhlet Extraction Apparatus
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent.
Marque: DWK Life Sciences 415010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les pièces humides sont fabriquées en verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33 conforme aux exigences ASTM E 438, type I, classe A
Spécification
Appareil d’extraction de Soxhlet | |
Verre borosilicaté | |
ASTM E 438 | |
55/50 | |
5 cm | |
25 cm |
Extracteur Soxhlet | |
Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique | |
24/40 | |
1,96 in | |
9,84 in |