Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z en boîtes pratiques
Bouchon à clipser / serti de 11 mm
Marque:  DWK Life Sciences W224620-01
Code produit. 12319939
  • 62.65€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transparent
  • Grande ouverture
  • 12 (dia. ext.) x 32 mm (longueur)
  • Matériau : Verre borosilicaté de type 1
  • Volume : 1.8mL
  • Bouchon en PE naturel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE / caoutchouc
12 mm
1,8 mL
Polyéthylène
32 mm
11 mm
Naturel
Verre borosilicaté
1,25 in
Anneau à clipser
100/boîte