Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z™
Flacons d’échantillonnage automatique en verre avec une grande ouverture
Marque: DWK Life Sciences 225179-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 12 mm de dia. × 32 mm de haut (0,47 × 1,26 po)
- Bouchon serti de 11 mm (0,43 po)
- 1,8 ml (0,06 oz)
Spécification
Transparent | |
Verre de silice | |
1,25 in | |
32 mm | |
Oui |
12 mm | |
1,8 mL | |
Bouchon à sertir | |
11 mm |