Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ with Step
Available wth or without writing patch
Marque: DWK Life Sciences 224628
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les flacons et accessoires de chromatographie Wheaton sont conçus pour un fonctionnement sans problème dans la plupart des échantillonneurs automatiques. La conception innovante du flacon E-Z et de l’insert à volume limité permet de centrer l’insert avec précision à l’intérieur du flacon.
- Taille : 1,8 ml, 12 (dia.) x 32 mm (H)
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent ou ambré
- À utiliser dans les applications de GC et HPLC
- Inserts à volume limité et à vis disponibles séparément
Informations sur la commande
Vials and caps are sold separately.
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Applications de GC et HPLC | |
Bouchon à vis | |
1000/boîte | |
Non |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
32 mm | |
10-425 |