Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ with Step
Available wth or without writing patch
Marque:  DWK Life Sciences 224626
234.90 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12402711
  • 295.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 26-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les flacons et accessoires de chromatographie Wheaton sont conçus pour un fonctionnement sans problème dans la plupart des échantillonneurs automatiques. La conception innovante du flacon E-Z et de l’insert à volume limité permet de centrer l’insert avec précision à l’intérieur du flacon.
  • Taille : 1,8 ml, 12 (dia.) x 32 mm (H)
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent ou ambré
  • À utiliser dans les applications de GC et HPLC
  • Inserts à volume limité et à vis disponibles séparément
Informations sur la commande
Vials and caps are sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
Applications de GC et HPLC
1000
32 mm
10-425
12 mm
1,8 mL
1,25 in
Bouchon à vis
1000/boîte