Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z Ex-Traction™
Fabriqués avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction. Les flacons Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ sont conformes aux exigences USP type I et ASTM type I, classe A.
Marque: DWK Life Sciences W224634
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriqués avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction.Les flacons Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ sont conformes aux exigences USP type I et ASTM type I, classe A.
- La surface du fond plate, large et lisse offre une plus grande stabilité et un placement de code-barres en 2D facultatif
- La conception de puits conique garantit une récupération maximale des échantillons de valeur élevée
- Fabriqués pour un fonctionnement en toute sécurité dans les systèmes automatisés de manipulation et de stockage des échantillons
- Le verre borosilicaté de type I de classe A empêche les changements de pH et maintient la pureté du contenu
- Pour le prélèvement, la manipulation automatisée, le stockage et la récupération maximale des échantillons
- Bouchons disponibles séparément
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Pour le stockage d’échantillons manuel ou automatisé | |
Conique | |
67 mm | |
ASTM type I, classe A, USP type I |
26,5 mm | |
20 ml | |
2,63 in | |
Bouchon à vis | |
100/boîte | |
22-400 |