Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z Ex-Traction™
Fabriqués avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction. Les flacons Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ sont conformes aux exigences USP type I et ASTM type I, classe A.
Brand: DWK Life Sciences W224618
622.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Fabriqués avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction.Les flacons Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ sont conformes aux exigences USP type I et ASTM type I, classe A.
- La surface du fond plate, large et lisse offre une plus grande stabilité et un placement de code-barres en 2D facultatif
- La conception de puits conique garantit une récupération maximale des échantillons de valeur élevée
- Fabriqués pour un fonctionnement en toute sécurité dans les systèmes automatisés de manipulation et de stockage des échantillons
- Le verre borosilicaté de type I de classe A empêche les changements de pH et maintient la pureté du contenu
- Pour le prélèvement, la manipulation automatisée, le stockage et la récupération maximale des échantillons
- Bouchons disponibles séparément
Specifications
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Pour le stockage d’échantillons manuel ou automatisé | |
Plat | |
60 mm | |
ASTM type I, classe A, USP type I |
16,7 mm | |
8 ml | |
2,36 in | |
Bouchon à vis | |
250/boîte | |
15-425 |