Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z Ex-Traction™
Fabriqués avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction. Les flacons Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ sont conformes aux exigences USP type I et ASTM type I, classe A.
Marque: DWK Life Sciences W224619
1961.04 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriqués avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction.Les flacons Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ sont conformes aux exigences USP type I et ASTM type I, classe A.
- La surface du fond plate, large et lisse offre une plus grande stabilité et un placement de code-barres en 2D facultatif
- La conception de puits conique garantit une récupération maximale des échantillons de valeur élevée
- Fabriqués pour un fonctionnement en toute sécurité dans les systèmes automatisés de manipulation et de stockage des échantillons
- Le verre borosilicaté de type I de classe A empêche les changements de pH et maintient la pureté du contenu
- Pour le prélèvement, la manipulation automatisée, le stockage et la récupération maximale des échantillons
- Bouchons disponibles séparément
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Pour le stockage d’échantillons manuel ou automatisé | |
Conique | |
60 mm | |
ASTM type I, classe A, USP type I |
16,7 mm | |
8 ml | |
2,36 in | |
Bouchon à vis | |
1000/boîte | |
15-425 |