Learn More
DWK Life Sciences Décapsuleurs Wheaton™ E-Z
Avec poignées à conception ergonomique pour l’étanchéité et le décapsulage des flacons de laboratoire standards
590.00€ - 1630.00€
Produits 4
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10785183
Voir les accessoires Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225351
Joints de 11 mm
590.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11521225
Voir les accessoires Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225352
Joints de 13 mm
733.00€
1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10115822
Voir les accessoires Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225353
Joints de 20 mm
1630.00€
1 pièce
Expédition estimée: 31-10-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11511225
Voir les accessoires Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225350
Joints de 8 mm
749.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2025
Description
Les décapsuleurs Wheaton E-Z sont recommandés pour le décapsulage des flacons de laboratoire standards.
  • Plusieurs tailles de décapsuleur sont disponibles, y compris celles qui éliminent les joints de 8 mm, 11 mm, 13 mm et 20 mm de large.
  • Les décapsuleurs sont livrés avec des étiquettes de taille visible pour faciliter l’identification.
  • Le confort de l’utilisateur est préservé grâce à une poignée à conception ergonomique et rembourrée. La fatigue des mains est réduite par la poignée courte et l’ensemble de ressorts repensés.
  • Les décapsuleurs peuvent être autoclavés, bien que l’autoclavage puisse changer l’apparence ou réduire la durée de vie du produit. Ils ne doivent pas être autoclavés à plus de 121°C
Garantie
Deux ans
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Décapsuleurs Wheaton™ E-Z