Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C.
Prix économique par emballage de flacons et de bouchons à vis séparément. Les flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
Marque: DWK Life Sciences 224751
198.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Prix économique par flacons de conditionnement et bouchons à vis séparément.Les flacons à échantillons Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Flacons transparents conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A.
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté conformes aux exigences USP de type I pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière
- Flacons conditionnés dans des boîtes de 100 conditionnées sous film plastique thermorétracté qui réduisent la contamination par ondulation
- Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
- Bouchon à vis phénolique noir à revêtement en caoutchouc 14B et à face en PTFE pour les échantillons organiques
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
Spécification
PTFE / caoutchouc 14B | |
12 mm | |
2,0 mL | |
0,5 dr. | |
Autoclavable | |
38 mm | |
GPI 8-425 |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Phénolique | |
Bouchon à vis | |
USP type I, ASTM type I, classe A |