Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Dounce pour tissus Wheaton™
Idéal pour les études enzymatiques. Les broyeurs Dounce pour tissus Wheaton™ sont conçus pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, de mitochondries et de protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires.
390.00€ - 834.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Broyeur de tissus Dounce |
À utiliser avec (application) | Conçu pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, de mitochondries et de protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires |
Code produit | Marque | Capacité | Longueur (impériale) | Longueur (impériale) du tube | Diamètre du tube (impériale) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Longueur (impériale) | Longueur (impériale) du tube | Diamètre du tube (impériale) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11511305
|
DWK Life Sciences
357544 |
0,5 oz., 15 ml | 8,26 in | 3,7 in | 0,86 in |
390.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11501305
|
DWK Life Sciences
357542 |
0,23 oz., 7 ml | 6,8 in | 3,22 in | 0,51 in |
423.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11591295
|
DWK Life Sciences
357538 |
0,03 oz., 1 ml | 4,92 in | 1,8 in | 0,43 in |
834.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11521305
|
DWK Life Sciences
357546 |
1,35 oz., 40 ml | 11,2 in | 5,5 in | 1,25 in |
525.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Idéal pour les études enzymatiques.Les broyeurs de tissus Wheaton™ Dounce sont conçus pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, mitochondries et protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires.
- L’échantillon couvre la bille du pilon, empêchant l’accumulation de chaleur en réduisant la friction contre le mortier
- Le mortier est doté d’un grand réservoir et d’un bec verseur
- Fourni avec des pilons “étroits” et “large”
- Les composants sont en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
Informations sur la commande
- Pilon à surface de broyage étroite :0,0020 ±0,001 po (0,05 ±0,025 mm)
- Pilon à surface de broyage élevée :0,114 ±0,001 po (0,114 ±0,025 mm)
Spécification
Verre borosilicaté | |
Broyeur de tissus Dounce | |
Conçu pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, de mitochondries et de protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires |