Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de stockage de flacons pour tissus Wheatontrade; CryoFILEtrade;
Boîtes de stockage pour la création de lots et le stockage des flacons pour tissus Wheaton CryoELITE (réf. catalogue 13-709-140)
Marque:  DWK Life Sciences W651610-B
Code produit. 15500326
  • 139.00€ / 15 pièces
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
pLes partitions CryoFICHIER sont numérotées de 1 à 25 pour une identification facile du contenu, avec le système de numérotation imprimé sur le couvercle et le bas de la boîte. Disponibles en six couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. Fabriquées en matériau hydrofuge pour une durabilité plus longue, les boîtes de stockage de tissus CryoFILE peuvent supporter des températures cryogéniques jusqu’à -196deg;C./ppulliPeut accueillir 25 flacons de tissus/liliUtilisé pour la création de lots et le stockage des flacons de tissus cryogéniques/liliDeux boîtes peuvent être empilées dans un rack de congélateur standard de 2 po, ce qui permet le stockage de 50 flacons dans des racks standard/liliPartitions numérotées de 1 à 25 pour une identification facile du contenu/liliLe revêtement hydrofuge accroît la durabilité/liliDimensions : 130 x 130 x 25 mm/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Boîte de stockage cryogénique
25
25 mm
-384,8°F
Carré
Bleu
50 flacons
130 mm
-196°C
130 mm