Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Complete Cyanide Distillation Apparatus: Components
Components for use with Wheaton Complete Cyanide Distillation Apparatus (cat. no. 09108)
55.30€ - 182.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Kit de distillation de cyanure |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12481551
|
DWK Life Sciences
377164 |
Chemise à glace sèche |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12471551
|
DWK Life Sciences
377163 |
Réfrigérant à doigt froid |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12491551
|
DWK Life Sciences
377165 |
Flacon de distillation |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12461551
|
DWK Life Sciences
377162 |
Dessus d’absorbeur |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12401561
|
DWK Life Sciences
377166 |
Tube d’entrée |
55.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Compliance
À utiliser conformément à la norme ASTM D 2036
Spécification
Kit de distillation de cyanure |