Learn More
DWK Life Sciences Cuves droites transparentes avec bouchons à doublure en TFE Wheaton™
Code produit. 11501125
Click to view available options
Capacité:
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Diamètre (impériale):
2,16 in
2,36 in
2,87 in
3,58 in
3,74 in
Taille du bouchon:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Hauteur (impériale):
1,8 in
2,6 in
3,4 in
3,8 in
6,69 in
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
  • Les parois permettent l’élimination totale du contenu
  • La conception à large col est parfaite pour les grands échantillons solides
  • Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique transparent USP de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 3,58 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 97 mm
Hauteur (impériale) 3,8 in
Joint de fermeture PTFE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 89-400 mm
Diamètre (métrique) 91 mm
Type de bouchon Bouchon à vis