Learn More
DWK Life Sciences Cuves droites transparentes avec bouchons à doublure en TFE Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Diamètre (impériale):
2,16 in
2,36 in
2,87 in
3,58 in
3,74 in
Taille du bouchon:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Hauteur (impériale):
1,8 in
2,6 in
3,4 in
3,8 in
6,69 in
Description
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
- Les parois permettent l’élimination totale du contenu
- La conception à large col est parfaite pour les grands échantillons solides
- Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique transparent USP de type III
Spécification
Spécification
Capacité | 2 oz., 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,16 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 48 mm |
Hauteur (impériale) | 1,8 in |
Joint de fermeture | PTFE |