Learn More
DWK Life Sciences Flacons droits transparents Wheaton™ avec bouchons revêtus de caoutchouc blanc 14B
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
Description
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
- Les cols larges permettent un accès facile au contenu lors de l’utilisation de cuillères ou spatules
- Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
- Disponibles avec un bouchon phénolique noir fixé ou sans bouchon
Spécification
Spécification
Capacité | 4 oz, 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 mL |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,36 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 68 mm |
Hauteur (impériale) | 2,6 in |
Joint de fermeture | Caoutchouc |