Learn More
DWK Life Sciences ™Joints en aluminium à capsule centrale détachable Wheaton, sans revêtement
Les joints détachables peuvent se retirer complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon. Les joints en aluminium à capsule centrale détachable Wheaton™ sans revêtement sont disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs.
Marque: DWK Life Sciences 224182-07
143.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21972" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bonnes propriétés barrières
- Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
- Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, entre autres
Spécification
Vert | |
1000/boîte | |
13 mm |
Aluminium | |
Capsule détachable |