Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large ambrés avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
1 oz, 30 ml
16 oz, 500 ml
16 oz., 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz, 60 ml
2 oz, 60 ml
32 oz, 1 000ml
32 oz., 1000 ml
4 oz, 125 ml
8 oz, 250 ml
8 oz., 250 ml
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantité:
12/boîte
180/carton
216/carton
24/boîte
36/carton
432/carton
60/carton
84/carton
Description
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles.Les flacons à col large ambrés Wheaton™ accompagnés de bouchons avec joint polyvinyle sont disponibles en plusieurs volumes.
- Verre sodocalcique USP de type III
- Permet un retrait facile du contenu
Spécification
Spécification
Capacité | 4 oz, 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 mL |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 2,12 in |
Matériau | Verre |
Quantité | 180/carton |
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 95 mm |
Hauteur (impériale) | 3,74 in |