Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis phénolique noir avec joint en caoutchouc Wheaton™
Revêtement en caoutchouc styrène-butadiène non toxique blanc
189.00€ - 1025.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Phénolique |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Joint de fermeture | Caoutchouc 14B |
Code produit | Marque | Finition de col | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12443911
|
DWK Life Sciences
240264 |
18-415 | 500/boîte. |
214.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10748381
|
DWK Life Sciences
240208 |
13 / 425 | 200/carton |
189.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10131852
|
DWK Life Sciences
240206 |
8-425 | 1000/boîte |
298.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10591332
|
DWK Life Sciences
240218 |
24-400 | 500/boîte |
1025.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10228634
|
DWK Life Sciences
240216 |
20-400 | 500/boîte |
396.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12423891
|
DWK Life Sciences
240223 |
38-400 | 200/boîte. |
280.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12453911
|
DWK Life Sciences
240269 |
38-415 | 200/boîte. |
656.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Autoclavable pour une stérilisation aisée
Specifications
Noir | |
ISO 9001 | |
Caoutchouc 14B |
Phénolique | |
Flacon |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Bouchon à vis phénolique noir avec joint en caoutchouc Wheaton™