Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs Wheaton™ avec revêtement en feuille métallique
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
28-400
33-400
Description
- Bonne résistance aux hydrocarbures, huiles, cétones et alcools
- Utilisation non recommandée avec les acides ou les alcalis
- Taille du bouchon : 33 mm-400
- Phénolique
- Autoclavable
- Noir
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 100/boîte |
Finition de col | 28-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Joint de fermeture | Feuille métallique |