Learn More
DWK Life Sciences Bouchon avec opercule en phénolique noir Wheaton™ avec septa et bride en butyle gris
Click to view available options
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
Description
Bouchons à vis phénoliques noirs de rechange pour flacons de culture
- Bouchon avec opercule avec chlorobutyle gris / 50 septa et bride
- Autoclavables
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Comprend | Septa et bride en butyle gris |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 100/boîte |
Finition de col | 33-430 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Type de produit | Bouchon avec opercule |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |