Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Wide-Mouth Packers without Closures
Click to view available options
Capacité:
1 oz, 30 ml
16 oz, 500 ml
2 oz, 60 ml
32 oz, 1 000ml
4 oz, 125 ml
8 oz, 250 ml
Hauteur (métrique):
65 mm
75 mm
95 mm
119 mm
146 mm
178 mm
Hauteur (impériale):
2,55 in
2,95 in
3,74 in
4,68 in
5,74 in
7 in
Description
- Verre sodocalcique USP de type III
- Permet un retrait facile du contenu
Spécification
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 mL |
Capacité (impériale) | 1 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 1,45 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Hauteur (métrique) | 65 mm |
Hauteur (impériale) | 2,55 in |
Taille du bouchon | 28-400 mm |
Diamètre (métrique) | 37 mm |