Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Wide-Mouth Packers with Poly-Seal™-lined Closures
Click to view available options
Capacité:
1 oz, 30 ml
2 oz, 60 ml
4 oz, 125 ml
Diamètre (impériale):
1,45 in
1,73 in
2,12 in
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
Hauteur (impériale):
2,63 in
3,03 in
3,81 in
Description
- Verre sodocalcique USP de type III
- Permet un retrait facile du contenu
Spécification
Spécification
Capacité | 4 oz, 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 mL |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 2,12 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 97 mm |
Hauteur (impériale) | 3,81 in |
Joint de fermeture | Poly-scellement |