Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambrés sans bouchons Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
16 oz, 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz, 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz, 125 ml
8 oz, 250 ml
Diamètre (impériale):
1,22 in
1,53 in
1,88 in
2,36 in
2,95 in
3,7 in
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Hauteur (impériale):
3,1 in
3,7 po
4,4 in
5,3 in
6,6 in
8,1 po
Description
- En verre sodocalcique de type III
Spécification
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1 oz |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 1,22 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 79 mm |
Hauteur (impériale) | 3,1 in |
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |