Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Amber Type III soda lime glass protects light-sensitive solutions
29.90€ - 320.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |
Matériau du bouchon | PP |
Code produit | Marque | Capacité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10396992
|
DWK Life Sciences
W216836 |
1 oz, 30 ml | Boîte pratique |
63.05€
48 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10691993
|
DWK Life Sciences
W216837 |
2 oz, 60 ml | Boîte pratique |
38.35€
24 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12339779
|
DWK Life Sciences
W216860 |
2 oz, 60 ml | Conditionnés en vrac |
320.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12349779
|
DWK Life Sciences
W216861 |
4 oz, 125 ml | Boîte Valu-bulk. |
247.00€
160 pièces |
N/A | ||||
10541043
|
DWK Life Sciences
W216838 |
4 oz, 125 ml | Boîte pratique |
41.95€
24 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10708524
|
DWK Life Sciences
W216839 |
8 oz, 250 ml | Boîte pratique |
29.90€
12 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10225262
|
DWK Life Sciences
W216840 |
16 oz, 500 ml | Boîte pratique |
34.25€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12369779
|
DWK Life Sciences
W216863 |
16 oz, 500 ml | Conditionnés en vrac |
144.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12379779
|
DWK Life Sciences
W216864 |
32 oz, 1 000ml | Conditionnés en vrac |
110.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10011362
|
DWK Life Sciences
W216841 |
32 oz, 1 000ml | Boîte pratique |
42.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
- Available in partitioned Convenience Pack or Valu-Bulk™ cartons
- Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Each case of Convenience Pack bottles includes Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
Informations sur la commande
Caps can be ordered separately.
Compliance
USP Type III soda-lime glass
Spécification
Ambré | |
Blanc | |
PP |
Verre sodocalcique | |
Poly/Vinyle | |
Bouchon à vis |