Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons revêtu de cônes en PE
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
Marque:  DWK Life Sciences W216848
Code produit. 13277449
  • 67.35€ / 48 pièces
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 oz, 30 ml
1 oz.
1,22 in
Noir
3,1 po
Phénolique
31 mm
30 mL
Ambré
Verre sodocalcique
79 mm
Polyéthylène
20-400 mm
Bouchon à vis