Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons revêtu de cônes en PE
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
Marque: DWK Life Sciences W216852
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Spécification
16 oz, 500 ml | |
16 oz. | |
2,95 in | |
Noir | |
6,6 in | |
Phénolique | |
75 mm |
500 mL | |
Ambré | |
Verre sodocalcique | |
168 mm | |
Polyéthylène | |
28-400 mm | |
Bouchon à vis |