Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons revêtu de cônes en PE
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
Marque:  DWK Life Sciences W216851
37.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12349769
  • 41.30€ / 12 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8 oz, 250 ml
8 oz.
2,36 in
Noir
5,43 po
Phénolique
60 mm
250 mL
Ambré
Verre sodocalcique
138 mm
Polyéthylène
24-400 mm
Bouchon à vis