Learn More
DWK Life Sciences Accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour boîte de coloration en verre de 20 lames
Dotée d’un fond ouvert pour faciliter l’immersion et la vidange rapides, réduisant ainsi le transfert. Les accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour cuve à coloration en verre pour 20 lames sont en verre sodocalcique.
57.75€ - 233.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10512003
|
DWK Life Sciences
|
Poignée de cuve à coloration pour lames |
57.75€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10193482
|
DWK Life Sciences
900204 |
Rack de cuve à coloration pour lames |
137.00€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10603533
|
DWK Life Sciences
900203 |
Cuve à coloration |
233.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Doté d’un fond ouvert pour faciliter l’immersion et la vidange, réduisant ainsi le transfert.Les accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour cuve à coloration en verre pour 20 lames sont en verre sodocalcique.
- Boîte et couvercle de rechange
- Dimensions internes du fond approximatives : 91 x 71 x 60mm
Spécification
Verre sodocalcique |